Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adattatore di espansione in vetro Duran™
Click to view available options
Cone Size:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
N. giunto rastremato standard:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Acc. to DIN 12257
- High taper accuracy of the cones
- Minimized need for grease
- Excellent tightness
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN 12257 e in aggiunta allo standard DIN |
| Cone Size | NS 19/26 |
| Materiale | Vetro Duran™ |
| Product Type | Adattatore ad espansione |
| Quantità | 1 ciascuno |
| N. giunto rastremato standard | NS 29/32 |