Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adattatore di espansione in vetro Duran™
Codice prodotto. 10323331
Click to view available options
Cone Size:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
N. giunto rastremato standard:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10323331
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 01504529
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides for secure and easy connection from a small cone to a large socket in glass tubing. Lenz Laborglasinstrumente™ Expansion Adapters with Ground Joints are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • Acc. to DIN 12257
  • High taper accuracy of the cones
  • Minimized need for grease
  • Excellent tightness
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 12257 and in addition to DIN standard
Cone Size NS 29/32
Materiale Duran Glass
Product Type Expansion Adapter
Quantità 1 Ea.
N. giunto rastremato standard NS 45/40