Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adattatore di espansione in vetro Duran™
Click to view available options
Cone Size:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
N. giunto rastremato standard:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Acc. to DIN 12257
- High taper accuracy of the cones
- Minimized need for grease
- Excellent tightness
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN 12257 and in addition to DIN standard |
| Cone Size | NS 19/26 |
| Materiale | Duran Glass |
| Product Type | Expansion Adapter |
| Quantità | 1 Ea. |
| N. giunto rastremato standard | NS 24/29 |