Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glass GL 14 Thread Dimroth Condensers
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
14/23
19/26
29/32
Lunghezza camicia (sistema metrico):
160 mm
250 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN 12591 and in addition to DIN standard |
| Descrizione | Cooling Surface: 440cm2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | For condensing vapors |
| Lunghezza camicia (sistema metrico) | 250 mm |
| Quantità | 1 Each |
| Nessun giunto rastremato standard | 19/26 |
| Materiale | Duran Glass |
| Tipo | Dimroth Condenser |