Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubo filettato in vetro Duran™
Click to view available options
Cone Size:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/31
NS 29/32
Nessun giunto rastremato standard:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Acc. to DIN 12257
- Available in a range of socket and thread sizes
- Minimized need for grease
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- With conical joint, featuring high taper accuracy and excellent tightness
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Ea. |
| Cone Size | NS 19/26 |
| Nessun giunto rastremato standard | GL 25 |
| Materiale | Duran Glass |