Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glass Socket Adapter
Click to view available options
Cone Size:
NS 29/32
NS 45/40
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN 12249 form E and in addition to DIN standard |
| Cone Size | NS 29/32 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 130mm |
| Materiale | Duran Glass |
| Product Type | Socket Adapter |
| Quantità | 10Pack |