Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glass Spiral Condensers
Click to view available options
Lunghezza camicia (sistema metrico):
160 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | For cooling condensates |
| Lunghezza camicia (sistema metrico) | 160 mm |
| Quantità | 1 Each |
| Nessun giunto rastremato standard | 14/23 |
| Materiale | Duran Glass |
| Tipo | Spiral Condenser |