Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Glass Stirrer Bearing
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) albero:
10 mm
16 mm
Include:
Cooling Jacket
Vacuum Jacket
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Include | Cooling Jacket |
| Product Type | Stirrer Bearing |
| Materiale | Glass |
| Diametro (sistema metrico) albero | 10 mm |