Learn More
SI Analytics™ DURAN™ Glass Vessel
Codice prodotto. 10776741 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
80 to 200 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10776741 80 to 200 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10776741 Fornitore SI Analytics™ N. del fornitore 285216771
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.00€
    194.00€ / pezzi 1
    Risparmia 20.00€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
SI Analytics™ DURAN™ Glass Vessel is capable of securely holding up to 200mL.
  • Constructed of glass
  • Holds up to 200mL
  • For use with TZ 1772
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Glass Vessel
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 80 to 200 mL