Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laboratory Wide Neck Glass Bottles w/o Screw-Cap and Pour Ring
Codice prodotto. 10336313 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10336313
Marca: DWK Life Sciences 1178424
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The 80 mm wide outer diameter of the bottle neck permits easy filling and pouring out of powders and viscous substances.
  • Typical applications: storage, transport, safekeeping and sampling of substances, easy to use with granulated material, powders and viscous media, sampling of hot media
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Glass
Altezza (sistema metrico) 218 mm
Product Type Laboratory Bottle
Diametro (sistema metrico) 101 mm