Learn More
DWK Life Sciences Tappo a vite per alte temperature DURAN™, rivestito in PTFE, silicone polimerizzato al perossido, PBT rosso
Codice prodotto. 11706848 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11706848
Marca: DWK Life Sciences 292401108
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tappo a vite con rivestimento interno a tenuta per resistenza alle alte temperature e agli agenti chimici.
The red polybutylene terephthalate (PBT) GL cap and ETFE pouring rings offer greater thermal and chemical resistance than the equivalent polypropylene components. Screw cap seal has a PTFE faced cap liner for efficient sealing. ETFE pouring ring ensures drip free pouring.
  • Excellent chemical resistance due to PTFE coating
  • Cap liner forms a tight seal with bottle Peroxide catalysed silicone
  • Peroxide catalysed silicone
  • Suitable for PBT screw caps and tamper-evident screw caps
  • Fully compliant with current international food contact regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Red
Descrizione Tappo a vite
Da utilizzare con (applicazione) Autoclaving of media and reagents; Preparation of media and reagents; Suitable for dry heat sterilization; Pressure applications; Storage of corrosive reagents; Chemical and thermal reactions; Long term / archival storage of samples, media and reagents; Sampling; Transport and shipping
Materiale PBT, ETFE, Fiberglass
Quantità 10/Pk.
Materiale della vite Polibutilene tereftalato (PBT) con fibra di vetro
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 18
Materiale rivestimento interno PTFE-coated Silicone
Rivestimento interno chiusura PTFE/Silicone
Materiale chiusura PBT with Glass Fiber
Diametro (sistema metrico) 23 mm
Autoclavabile Non autoclavabile