Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Jar, with lid
Codice prodotto. 12615706 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
75 mL
175 mL
325 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
12615706 325 mL pezzi 10
15251909 75 mL pezzi 10
13494796 175 mL pezzi 10
12625706 1000 mL pezzi 10
4 options
Codice prodotto. 12615706
Marca: DWK Life Sciences 242084508
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Jar allows the storage and transport of materials. The matching lid prevents turbulence during transport or contamination.
Ideally, containers that can be closed are used to store substances and materials. In this way, substances and materials can be protected from unwanted effects. These containers are available in various shapes such as cans, cylinders or jars. The choice of the vessel depends on the application and/or nature of the material.
  • With lid for safe storage and transport
  • Fired-on, highly durable white ceramic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 325 mL
Da utilizzare con (applicazione) Storage and transport
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Quantità 10/Pk.
Diametro (sistema metrico) 100 mm