missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Jar, with shoulder and lid

Codice prodotto. p-7189445 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15231909

Marca: DWK Life Sciences 242074507

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Jar allows the storage and transport of materials. The matching lid prevents turbulence during transport or contamination.

Ideally, containers that can be closed are used to store substances and materials. In this way, substances and materials can be protected from unwanted effects. These containers are available in various shapes such as cans, cylinders or jars. The choice of the vessel depends on the application and/or nature of the material.

  • With shoulder and lid for safe storage and transport
  • Fired-on, highly durable white ceramic
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità (sistema metrico) 250 mL
Da utilizzare con (applicazione) Storage and transport
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Quantità 10/Pk.
Diametro (sistema metrico) 103 mm
Autoclavabile Autoclavable
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato