Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Laboratory Bottle, Square, Clear, with DIN 168-1 Thread, Graduated
Multifunctional glass laboratory bottles with square space saving shape.
95.97€ - 191.73€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Liquid handling reservoir for instruments; Transport and shipping; Sample collection; Storage of media and reagents; Archival storage of samples; Preparation of media and reagents; Culturing vessel
Include With screw cap and pouring ring from PP (blue)
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Quantità 10/Pk.
Materiale chiusura Polypropylene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11716233
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
218202453
100 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
114.00€
95.97€ / pezzi 10
Risparmia 18.03€
15% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11321465
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
218203655
250 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
129.00€
107.84€ / pezzi 10
Risparmia 21.16€
16% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11331465
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
218204454
500 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
133.00€
128.40€ / pezzi 10
Risparmia 4.60€
3% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11341465
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
218205459
1000 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
237.00€
191.73€ / pezzi 10
Risparmia 45.27€
19% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
DURAN™ Square laboratory bottles have a space saving shape that offers the benefit of close and efficient packing. With up to a 20 % saving of space compared to traditional round bottles. Ideal for the shipping and storage of high-demand materials. For reagent supply to instruments where bench space is at a premium. The bottles are moulded from high-purity, clear, USP/EP Type I DURAN™ borosilicate glass 3.3, renowned for its excellent thermal performance, and high resistance to chemical attack. The bottles feature an easy-to-read graduated volume scale, and marking field in permanent white enamel. Permanent Retrace Code on each bottle for manufacturing lot traceability. DURAN™ square bottles are supplied complete with iconic blue polypropylene cap and drip-free pouring ring for use up to 140°C. All components are fully autoclavable at 121 or 134°C.
  • Ergonomic handling, high stability and good stackability due to angular shape
  • Saves space and costs in autoclaves, drying chambers, ovens, storage or washers
  • Standardised GL-thread and matching cap system for particularly tight sealing and simple, clean pouring out
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
Specifica
Specifica
Liquid handling reservoir for instruments; Transport and shipping; Sample collection; Storage of media and reagents; Archival storage of samples; Preparation of media and reagents; Culturing vessel
Borosilicate Glass (3.3)
Polypropylene
With screw cap and pouring ring from PP (blue)
10/Pk.