Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Long Ground Cone with tip, finished
Codice prodotto. 15834588 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Joint Size:
13 mm
22 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 15834588
Marca: DWK Life Sciences 286164809
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For ground joints in the high-vacuum range with extension.
The DURAN™ long ground cores with outlet combine the advantages of long ground and outlet cores.
  • Ground (finer grinding quality, less roughness depth)
  • The larger ground surface is suitable for use in high-vacuum applications.
  • With drain
  • Tight closure due to standard ground joint
  • Glass articles for further processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 50/Pk.
Descrizione articolo The additional outlet can also be used as an attachment point for extensions for various purposes, e.g. as an inlet pipe; Installation in glass apparatus and devices
Joint Size 13 mm
Nessun giunto rastremato standard NS 14/35
Spessore (sistema metrico) parete 1.5 mm