Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Palloni con collo medio Duran™
Codice prodotto. 10508851
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
31 mm
45 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
Giunto rastremato standard:
NS 14/23
NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10508851
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03002928
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In vetro duran™. Le fiasche con fondo rotondo e collo medio Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ comprendono un giunto conico smerigliato.
  • Manufactured from Duran™ glass
  • Complies with DIN EN ISO 4797 standards
  • Includes conical ground joint
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4797
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Borosilicate Glass, Duran Glass
Stile collo Medio
Giunto rastremato standard NS 29/32
Forma del fondo Rotondo
Diametro (sistema metrico) esterno 51 mm