Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Micro Filter Funnel
Micro filter funnels are filters with which very small quantities of solution can be filtered.
358.00€ - 382.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore | 10 mm |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
Materiale | Boro 3.3 |
Autoclavabile | Yes |
Da utilizzare con (applicazione) | Filtration of very small quantities; Filtration at reduced pressure; Qualitative inorganic analysis and preparative chemistry; Filtering |
Codice del prodotto | Marca | Porosità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Porosità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11830710
|
DWK Life Sciences
258575207 |
2 |
358.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15282069
|
DWK Life Sciences
258575301 |
3 |
358.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11840710
|
DWK Life Sciences
258575404 |
4 |
382.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11700114
|
DWK Life Sciences
258575104 |
1 |
358.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
One of the most important separation methods in the laboratory environment is filtration, which is used to separate or clean different media. For this working method, filters are required which are selected according to the application with regard to size and porosity. Filter funnels are filters that are used for solid-liquid separation by means of vacuum. Filter frits have a glass sinter bottom which serves as a filter medium and does not require any further filter paper.
- Suitable for filtration of very small quantities due to filter size
- Fired-on, highly durable white print
Specifica
10 mm | |
Boro 3.3 | |
Filtration of very small quantities; Filtration at reduced pressure; Qualitative inorganic analysis and preparative chemistry; Filtering |
2 mL | |
Yes | |
10/Pk. |