Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Microbiology Bottle, Narrow Neck, Unground
Codice prodotto. 10655331 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10655331
Marca: DWK Life Sciences 211618603
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Culture bottles with a narrow neck for use with rubber stoppers
The culture bottles are moulded from DURAN™ borosilicate 3.3 Type 1 glass, and are suitable for the preparation of media or culturing of microorganisms. The bottles comply with ISO 4796-2 and feature a narrow conical unground neck for use with rubber stoppers. Suitable for autoclaving at 121 or 134°C or dry heat sterilization.
  • Narrow neck for rubber stoppers
  • Retrace code
  • Autoclavable at 121°C or 134°C
  • Supplied without stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10,000 mL
Da utilizzare con (applicazione) Autoclaving of media and reagents; Preparation of media and reagents; Culturing vessel
Include With print
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Quantità 1 Ea.
Diametro (sistema metrico) 227 mm
Autoclavabile Autoclavable
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.