Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Microbiology Bottle, Narrow Neck, Unground
Codice prodotto. 11679848 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 11679848
Marca: DWK Life Sciences 211611407
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Culture bottles with a narrow neck for use with rubber stoppers
The culture bottles are moulded from DURAN™ borosilicate 3.3 Type 1 glass, and are suitable for the preparation of media or culturing of microorganisms. The bottles comply with ISO 4796-2 and feature a narrow conical unground neck for use with rubber stoppers. Suitable for autoclaving at 121 or 134°C or dry heat sterilization.
  • Narrow neck for rubber stoppers
  • Retrace code
  • Autoclavable at 121°C or 134°C
  • Supplied without stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Da utilizzare con (applicazione) Autoclaving of media and reagents; Preparation of media and reagents; Culturing vessel
Include With print
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Quantità 10/Pk.
Diametro (sistema metrico) 36 mm