Learn More
DWK Life Sciences Flacone da laboratorio DURAN™ Original, color ambra, con filettatura DIN 168-1, trasmissione luminosa USP/EP (3.2.1), graduato
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiDescrizione
I flaconi da laboratorio DURAN™ Original GL sono lo standard di riferimento per i flaconi da laboratorio multifunzionali sin dalla loro introduzione nel 1972. I flaconi DURAN™ sono stampati in purissimo vetro borosilicato 3.3 di elevata purezza, color ambra, USP/EP di Tipo I, rinomato per le eccellenti prestazioni termiche e l'elevata resistenza agli attacchi chimici. La combinazione di materiali ad alte prestazioni e il solido design a norma ISO 4796-1 ne garantiscono la lunga durata. L'aggiunta di uno strato esterno fuso color ambra protegge dalla fotodegradazione i contenuti sensibili alla luce. La protezione contro la luce ultravioletta soddisfa gli standard internazionali USP/EP e prolunga la durata del flacone. I flaconi ambrati presentano una scala graduata di facile lettura e un campo di marcatura in smalto bianco permanente. Codice di rintracciabilità permanente su ciascun flacone per la rintracciabilità del lotto di produzione. I flaconi color ambra DURAN™ Original sono forniti con o senza l'iconico tappo blu in polipropilene e anello antigoccia per l'uso fino a 140 °C. Tutti i componenti sono completamente autoclavabili a 121 o 134 °C.
- Filettatura GL standardizzata e sistema di tappi abbinati per una tenuta straordinariamente ermetica e un travaso semplice e pulito
- Protezione dai raggi UV fino a circa 500 nm grazie alla colorazione esterna
- L'applicazione esclusivamente esterna del colore garantisce alle superfici interne le proprietà standard del vetro DURAN™
- Colore ambra estremamente durevole e resistente agli agenti chimici
- Completo di tappo a vite blu (in PP, con labbro di tenuta integrato) e anello antigoccia (in PP) per travasi senza gocce e operazioni pulite e sicure
- Scala di facile lettura con segni di graduazione per la stima del contenuto
- Stampa a fuoco in ceramica bianca di lunga durata
- Formati da 10 e 25 ml in vetro con bordo dalla forma particolare per un migliore travaso che rende l'anello antigoccia in plastica aggiuntivo non necessario
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 150 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Preparation of light-sensitive materials; Storage of light-sensitive materials; Transport and shipping of light-sensitive materials; Autoclaving of media and reagents; Culturing vessel |
| Include | With screw cap and pouring ring from PP (blue) |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Quantità | 10/Pk. |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 45 |
| Diametro (sistema metrico) | 62 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |