Learn More
DWK Life Sciences Flacone da laboratorio DURAN™ Original, color ambra, con filettatura DIN 168-1, trasmissione luminosa USP/EP (3.2.1), graduato, solo flacone
Codice prodotto. 10232231 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
3500 mL
5000 ml
10 L
15 L
20 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10232231
Marca: DWK Life Sciences 218069104
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The gold standard for multifunctional glass laboratory bottles.
I flaconi da laboratorio DURAN™ Original GL sono lo standard di riferimento per i flaconi da laboratorio multifunzionali sin dalla loro introduzione nel 1972. I flaconi DURAN™ sono stampati in purissimo vetro borosilicato 3.3 di elevata purezza, color ambra, USP/EP di Tipo I, rinomato per le eccellenti prestazioni termiche e l'elevata resistenza agli attacchi chimici. La combinazione di materiali ad alte prestazioni e il solido design a norma ISO 4796-1 ne garantiscono la lunga durata. L'aggiunta di uno strato esterno fuso color ambra protegge dalla fotodegradazione i contenuti sensibili alla luce. La protezione contro la luce ultravioletta soddisfa gli standard internazionali USP/EP e prolunga la durata del flacone. I flaconi ambrati presentano una scala graduata di facile lettura e un campo di marcatura in smalto bianco permanente. Codice di rintracciabilità permanente su ciascun flacone per la rintracciabilità del lotto di produzione. I flaconi color ambra DURAN™ Original sono forniti con o senza l'iconico tappo blu in polipropilene e anello antigoccia per l'uso fino a 140 °C. Tutti i componenti sono completamente autoclavabili a 121 o 134 °C.
  • Filettatura GL standardizzata e sistema di tappi abbinati per una tenuta straordinariamente ermetica e un travaso semplice e pulito
  • Protezione dai raggi UV fino a circa 500 nm grazie alla colorazione esterna
  • L'applicazione esclusivamente esterna del colore garantisce alle superfici interne le proprietà standard del vetro DURAN™
  • Colore ambra estremamente durevole e resistente agli agenti chimici
  • Completo di tappo a vite blu (in PP, con labbro di tenuta integrato) e anello antigoccia (in PP) per travasi senza gocce e operazioni pulite e sicure
  • Scala di facile lettura con segni di graduazione per la stima del contenuto
  • Stampa a fuoco in ceramica bianca di lunga durata
  • Formati da 10 e 25 ml in vetro con bordo dalla forma particolare per un migliore travaso che rende l'anello antigoccia in plastica aggiuntivo non necessario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 20 L
Da utilizzare con (applicazione) Preparation of light-sensitive materials; Storage of light-sensitive materials; Transport and shipping of light-sensitive materials; Autoclaving of media and reagents; Culturing vessel
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Quantità 1 Ea.
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 45
Diametro (sistema metrico) 288 mm