Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Screw Thread Tube, GL, heavy wall, supplementary to DIN 12216
Codice prodotto. p-7189224 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 45
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 15854628
Marca: DWK Life Sciences 286252205
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use on a wide variety of apparatus with higher mechanical strength requirements.
Thick-walled DURAN™ glass threaded tubes with GL thread are supplementary to DIN 12216 and are used for attaching to glass apparatus. Available in 5 sizes. The available accessories allow a wide range of applications.
  • With standardised GL thread according to DIN 12216
  • thick-walled
  • Safe and easy sealing and loosening of glass-glass components
  • Grease-free working possible
  • Glass articles for further processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Quantità 100/Pk.
Descrizione articolo For attachment to glass apparatuses; Installation in glass apparatus and devices
Joint Size 12 mm
Nessun giunto rastremato standard GL 14
Spessore (sistema metrico) parete 2.2 mm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado