Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Silicone Septum Seal, Peroxide cured silicone, Septum for Piercing, Use with Open Topped Screw Cap
Codice prodotto. 11787198 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11787198
Marca: DWK Life Sciences 292460606
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Silicone Septum Seal for piercing
Suitable for PBT open topped screw cap with central aperture Heat resistance: 130°C (steam) and 200°C (dry heat). Silicon is peroxide catalysed.
  • Compatible with open topped GL screw caps with central aperture
  • Compatible with GL bottles
  • Peroxide catalysed silicone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Liquid transfer from HPLC solvent bottles; Aseptic reagent delivery or culture sampling using a syringe and needle; Reservoir cap for supplying laboratory instruments
Materiale Silicone
Quantità 100/Pk.
Spessore (sistema metrico) 2 mm
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 18
Diametro (sistema metrico) 16 mm