Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Single way Stopcock, complete with hollow key with glass handle
Codice prodotto. p-7189407 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
12.5 NS
14.5 NS
18.8 NS
21.5 NS
24 NS
29.2 NS
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
pezzi 5
pezzi 50
Codice prodotto. 10161831
Marca: DWK Life Sciences 286458804
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
To be used for higher tightness requirements.
DURAN™ single way stopcocks complete with hollow DURAN™ cock plug are well suited for work with temperature changes and higher tightness requirements.
  • Ground shut-off valve sleeve with hollow glass plug with glass handle
  • High tightness
  • Taper 1:10
  • Glass articles for further processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Foro spina 2.5 mm
Diametro (sistema metrico) 9 mm
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Autoclavabile Autoclavable
Dimensione chiusura 14.5 NS
Larghezza (sistema metrico) 1.5 mm
N. per confezione 50/Pk.
Da utilizzare con (applicazione) When working with temperature changes and higher tightness requirements; Installation in glass apparatus and devices