Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Single way Stopcock, complete with PTFE key
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Foro spina:
2 mm
2.5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Dimensione chiusura:
12.5 NS
14.5 NS
18.8 NS
21.5 NS
24 NS
29.2 NS
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 5
pezzi 50
Descrizione
DURAN™ single way stopcocks complete with PTFE valve plugs allow grease free operation. The 3-part tap safety catch secures the tap plug in the tap sleeve.
- Polished shut-off valve sleeve with PTFE valve plug for grease-free operation
- The 3-part tap safety catch secures the tap plug in the tap sleeve.
- Taper 1:10
- Glass articles for further processing
Specifica
Specifica
| Foro spina | 4 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 10 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3), PTFE |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Dimensione chiusura | 18.8 NS |
| Larghezza (sistema metrico) | 1.5 mm |
| N. per confezione | 25/Pk. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Installation in glass apparatus and devices |