Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Single way Stopcock, complete with SBW-J-key
Codice prodotto. 15884698 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Foro spina:
2 mm
2.5 mm
4 mm
6 mm
Dimensione chiusura:
12.5 NS
14.5 NS
18.8 NS
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 15884698
Marca: DWK Life Sciences 286403604
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Shut-off taps with threaded plug.
DURAN™ single way stopcocks complete with threaded valve plugs are the most common form of ground shut-off taps. The tap plug is secured in the tap sleeve by a 3-part tap safety catch.
  • Ground shut-off valve sleeve with SBW-J valve plug
  • The 3-part tap safety catch secures the tap plug in the tap sleeve
  • Taper 1:10
  • Glass articles for further processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Foro spina 2.5 mm
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Materiale Borosilicate Glass (3.3), SBW-J, Polypropylene
Autoclavabile Not Autoclavable
Dimensione chiusura 12.5 NS
Larghezza (sistema metrico) 1.5 mm
N. per confezione 50/Pk.
Da utilizzare con (applicazione) Installation in glass apparatus and devices