Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Single way Stopcock, ground and polished, without key
Codice prodotto. p-7189432 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Foro spina:
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Dimensione chiusura:
10 NS
12.5 NS
14.5 NS
18.8 NS
21.5 NS
24 NS
29.2 NS
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 25
pezzi 5
pezzi 50
Codice prodotto. 15804768
Marca: DWK Life Sciences 286440405
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ground and polished shut-off taps without plug for grease free operation.
Ground and polished DURAN™ single way stopcocks are shut-off taps which are combined with PTFE valve plugs to allow grease free operation.
  • Ground shut-off taps without tap plug
  • Fat-free working through the polished tap surface
  • Taper 1:10
  • Glass articles for further processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Foro spina 4 mm
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Autoclavabile Autoclavable
Dimensione chiusura 18.8 NS
Larghezza (sistema metrico) 1.5 mm
N. per confezione 25/Pk.
Da utilizzare con (applicazione) Coarse dosing of liquids; Installation in glass apparatus and devices