Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Single way Stopcock, ground, without key
Codice prodotto. 15834778 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Foro spina:
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Dimensione chiusura:
10 NS
12.5 NS
12.5 NS (1.5 mm width)
14.5 NS
14.5 NS (1.5 mm width)
18.8 NS
21.5 NS
24 NS
29.2 NS
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 25
pezzi 5
pezzi 50
Codice prodotto. 15834778
Marca: DWK Life Sciences 286446605
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ground shut-off taps without tap plug.
DURAN™ single way stopcocks are designed for use as shut-off valves. Valves are better suited for fine dosing. Ground DURAN™ single way stopcocks can be combined with - DURAN™ tap plug with groove - Threaded tap plug - hollow DURAN™ tap plugs
  • Ground shut-off taps without tap plug
  • Glass articles for further processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Foro spina 6 mm
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Autoclavabile Autoclavable
Dimensione chiusura 21.5 NS
Larghezza (sistema metrico) 1.5 mm
N. per confezione 5/Pk.
Da utilizzare con (applicazione) Coarse dosing of liquids; Installation in glass apparatus and devices