Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Slit sieve
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
5 mm
48 mm
60 mm
73 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
DURAN™ slotted screen plates serve as support surfaces for the actual filter (e.g. paper or membrane filter), e.g. in the case of buechner funnels.
- As support for paper or membrane filters
Specifica
Specifica
| Descrizione | Thread Size GL14 |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for coarse filtration without additional filter medium; Filtration |
| Porosità | 2 |
| Quantità | 10 |
| Diametro (sistema metrico) | 48 mm |