Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Standard Socket, double, diamond-ground
Codice prodotto. 15834838 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Joint Size:
18 mm
28 mm
34 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 50
Codice prodotto. 15834838
Marca: DWK Life Sciences 286571205
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for a rigid, self-supporting connection with lower requirements.
DURAN™ DG double sleeves are not ground according to DIN 12249 and represent the cost-effective alternative to DURAN™ cores.
  • Diamond cut (coarser cut quality, more roughness depth)
  • Cost-effective alternative to DURAN™ sleeves (not according to DIN)
  • Glass article with two sleeves enables material savings
  • Tight closure due to standard ground joint
  • Glass articles for further processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 50/Pk.
Descrizione articolo Installation in glass apparatus and devices
Joint Size 18 mm
Spessore (sistema metrico) parete 1.8 mm