Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Standard Socket, double, finished
Codice prodotto. p-7189178 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Joint Size:
18 mm
22 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 15971611
Marca: DWK Life Sciences 286569808
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For a rigid, self-supporting connection.
The DURAN™ double cores, ground, are an old, less common type of design according to DIN 12249 Form C. It primarily serves the purpose of saving material.
  • According to DIN 12249 Form C
  • Glass article with two sleeves enables material savings
  • Very low leakage rate
  • Minimized grease requirement
  • Tight closure due to standard ground joint
  • Glass articles for further processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 50/Pk.
Descrizione articolo Installation in glass apparatus and devices
Joint Size 18 mm
Spessore (sistema metrico) parete 1.8 mm