Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Stopcock Key, threaded, long for double bore, ground
Codice prodotto. 15864518 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
14.5 NS
18.8 NS
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 15864518
Marca: DWK Life Sciences 286036706
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
2-way tap plug with thread.
Ground DURAN™ patent tap plugs have 2 almost parallel inclined bores.
  • With thread, ground
  • 2-way tap plug with 2 almost parallel inclined holes
  • massive tap plug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Foro spina 2.5 mm
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Autoclavabile Autoclavable
Dimensione chiusura 14.5 NS
N. per confezione 50/Pk.
Da utilizzare con (applicazione) Installation in glass apparatus and devices