Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Tubing Reaction Vessels
235.32€ - 1203.10€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass, Duran Glass |
---|---|
Product Type | Reaction vessel |
Forma | Cylindrical |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11552164
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06000270 |
200 mm |
309.52€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11542174
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06000488 |
410 mm |
1203.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11542164
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06000258 |
150 mm |
297.86€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11512184
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06001158 |
220 mm |
235.32€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11502174
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06000476 |
300 mm |
658.26€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Borosilicate Glass, Duran Glass | |
Reaction vessel | |
Cylindrical |