Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Contenitori di reazione per tubi Duran con rivestimento termostatico
Codice prodotto. p-8006002
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1 l
2000 mL
3 L
4 L
Altezza (sistema metrico):
180 mm
190 mm
245 mm
275 mm
325 mm
375 mm
380 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10433360
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 06010149
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Borosilicate glass reaction vessel with thermostatic jacket
DURAN™ tubing, cylindrical shape with graduation and laboratory flange LF. Thermostatic jacket with either GL 14, GL 18, KF 15 or KF 25 connectors.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Borosilicate Glass, Duran Glass
Altezza (sistema metrico) 190 mm
Include Thermostatic jacket
Product Type Reaction vessel
Forma Cylindrical
Forma del fondo Flat