Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Vigreux Column, with 2 standard ground joints, complete, with slide-on glass jacket
Codice prodotto. 10692252 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
NS 24/29
NS 29/32
Lunghezza (sistema metrico):
450 mm
650 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Giunto rastremato standard Lunghezza (sistema metrico) unitSize
10692252 NS 29/32 450 mm Pezzo
10019840 NS 24/29 650 mm Pezzo
10191941 NS 29/32 650 mm Pezzo
3 options
Codice prodotto. 10692252
Marca: DWK Life Sciences™ 242407207
Vigreux columns are used for fractional distillation.
Vigreux columns are used in fractionated distillation for improved separation of substances. The slightly downward angled indentations considerably increase the contact surface between the gas phase and the glass, i.e. the cooling surface.
  • Tight closure due to standard ground joint
  • With slide-on glass jacket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Fractional distillation; Laboratory coolers, condensation of gases and vapors
Lunghezza (sistema metrico) 450 mm
Materiale Boro 3.3
Quantità 1 Ea.
Giunto rastremato standard NS 29/32