Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vigreux Column, with 2 standard ground joints, complete, with slide-on glass jacket
Vigreux columns are used for fractional distillation.
93.25€ - 101.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Fractional distillation; Laboratory coolers, condensation of gases and vapors
Materiale Boro 3.3
Quantità 1 Ea.
Autoclavabile Yes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Giunto rastremato standard Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Giunto rastremato standard Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10692252
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
242407207
NS 29/32 450 mm
93.25€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10019840
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
242408709
NS 24/29 650 mm
101.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10191941
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
242408803
NS 29/32 650 mm
101.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Vigreux columns are used in fractionated distillation for improved separation of substances. The slightly downward angled indentations considerably increase the contact surface between the gas phase and the glass, i.e. the cooling surface.
  • Tight closure due to standard ground joint
  • With slide-on glass jacket
Specifica
Specifica
Fractional distillation; Laboratory coolers, condensation of gases and vapors
Boro 3.3
1 Ea.