Learn More
SCAT Bottiglia da laboratorio quadrato DURAN™
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Colore:
Brown
Clear
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Elevata resistenza alle influenze chimiche
- Eccellente comportamento termico fino a 140°C
- Lunga durata grazie all'elevata lavorazione
- Completamente autoclavabile a 121 o 134°C
- In varie dimensioni, forme e colori del filo
- A scelta con collo rettificato o con ampia apertura del collo
- Varianti con rivestimento protettivo disponibili
- Incl. tappo a vite blu in PP
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Colore | Clear |
| Descrizione | DURAN Laboratory bottle |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Linea di prodotti | Youtility |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL45 |
| Forma | Round |
| Autoclavabile | Autoclavable |