Learn More
Ansell Edmont™ Duratouch™ 34-755 Series Single Use Vinyl Gloves
Codice prodotto. 15359177
Click to view available options
Size:
6.5
7.5
8.5
9.5
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15359177
Marca: Ansell Edmont™ 34755095
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides a stronger, economical alternative to household rubber gloves. Ansell Edmont™ Duratouch™ 34-755 Series Single Use Vinyl Gloves are ambidextrous single-use vinyl gloves.
  • Single use gloves
  • Reduces costs for hand/ product protection wherever changeover rate is high
  • No seams to leak or split
  • Liquid proof, with no point of weakness
  • Pre-powdered
  • More comfortable to wear and easier to put on and remove without tearing
  • Gloves contain no talcum powder which might contaminate products
  • Ambidextrous, fits either hand
  • More economical and convenient: no need to pair left and right
Applications:
  • Painting, coating and cleaning
  • Laboratory analysis
  • Food Processing
  • Agriculture
  • Maintenance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 420:2003 + A1:2009 and EN374:2003
Colore Trasparente
Finitura esterna Smooth
Materiale Vinyl
Product Type Vinyl Gloves
Size 9.5
Spessore (sistema metrico) 0.12 mm
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Tipo di imballaggio 100 gloves in box, 10 boxes in carton
Serie 34-755
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm