Learn More
Abnova™ DUSP12 Recombinant Protein
Codice prodotto. p-3718591
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16163996
Marke: Abnova™ H00011266P01.10ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Numero di accesso AAH06286.1
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 11266
Peso molecolare 63.03
Nome DUSP12 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 10 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Immunogeno MLEAPGPSDGCELSNPSASRVSCAGQMLEVQPGLYFGGAAAVAEPDHLREAGITAVLTVDSEEPSFKAGPGVEDLWRLFVPALDKPETDLLSHLDRCVAFIGQARAEGRAVLVHCHAGVSRSVAIITAFLMKTDQLPFEKAYEKLQILKPEAKMNEGFEWQLKLYQAMGYEVDTSSAIYKQYRLQKVTEKYPELQNLPQELFAVDPTTVSQGLKDEVLYKCRKCRRSLFRSSSILDHREGSGPIAFAHKRMTPSSMLTTGRQAQCTSYFIEPVQWMESALLGVMDGQLLCPKCSAKLGSFNWYGEQCSCGRWITPAFQIHKNRVDEMKILPVLGSQTGKI
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene DUSP1/YVH1
Nome comune DUSP12
Simbolo del gene DUSP12
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt