Learn More
DUSP16 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene DUSP16
Concentrazione 0.33 mg/mL
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16852784
Vedere i documenti
Proteintech
14237-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16842784
Vedere i documenti
Proteintech
14237-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
This gene encodes a mitogen-activated protein kinase phosphatase that is a member of the dual specificity protein phosphatase subfamily. These phosphatases inactivate their target kinases by dephosphorylating both the phosphoserine/threonine and phosphotyrosine residues. The encoded protein specifically regulates the c-Jun amino-terminal kinase and extracellular signal-regulated kinase pathways.
Specifica
Specifica
DUSP16
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q9BY84
297682, 70686, 80824
DUSP16 Fusion Protein Ag5479
Primary
-20°C
DUSP16
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
DUSP16, KIAA1700, MAP kinase phosphatase 7, MKP 7, MKP7
Dusp16
IgG
Antigen Affinity Chromatography