Learn More
Ansell™ Duzmor™ Plus 87-600 Series Natural Rubber Latex Immersion Gloves
Codice prodotto. 12607031
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 12607031
Marca: Ansell™ 87600080BP
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A unique combination of strength and elasticity for safer handling of more hazardous substances. Only 0.43 mm thick for outstanding sensitivity and tactile performance.Reduced risk of allergic reactions.
  • Made from unsupported natural rubber
  • Reduces risk of allergic reactions
  • Unflocked liner
  • Fishscale grip
  • Bisque fingertip grip
  • Pinked cuff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Rubber Latex
Materiale polso Natural Rubber Latex
Coating Material Natural Rubber Latex
Laboratory/Cleanroom Use
Latex Free No
Product Type Immersion Gloves
Size 8
Stile 87-600
Spessore (sistema metrico) 0.43 mm
Colore polso guanto Natural
Stile polso guanto Pinked
Materiale rivestimento interno Unflocked
Quantità 12 paia
Resistente a Hazardous substances
Serie 87-600