Learn More
Cole-Parmer™ Dwyer Digital Manometer
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE Compliance |
| Da utilizzare con (applicazione) | Measures positive, negative and differential pressures |
| Include | One 9 volt battery |
| Dimensioni sistema di montaggio (sistema metrico) | Dual 3.17 mm NPT(F) |
| Tipo di display | LCD |
| Gamma di pressione | 100psi |
| Product Type | Digital Manometer |