Learn More
Dydrogesterone, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
Dydrogesterone is a potent, orally active progestogen indicated in a wide variety of gynaecological conditions related to progesterone deficiency.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dydrogesterone |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 152-62-5 |
| Colore | Off-White |
| Quantità | 10 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C21H28O2 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 33.33 mg/mL (106.67 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC([C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C=CC4=CC(CC[C@@]4(C)[C@]3([H])CC[C@]12C)=O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 312.45 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.