Learn More
Thermo Scientific™ Coloranti fluorescenti aminoreattivi DyLight™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Thermo Scientific™ Amine-Reactive DyLight Dyes are NHS ester-activated DyLight Fluors for fluorescent labeling of antibodies and other proteins to be used as molecular probes for cellular imaging and other fluorescence detection methods.
Highlights:
Brightness: high-fluorescence intensity provides outstanding sensitivity and requires less conjugate
Photostability: exceptional resistance to photobleaching enables fluorescence imaging under the most demanding conditions (e.g., structured illumination, 4pi microscopy)
Instrument compatibility: emission spectra match the principal output wavelengths of common fluorescence instrumentation
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 mg |
| Product Type | Dye |
| Solubilità | DMF (Dimethylformamide) |
| Content And Storage | Store desiccated at -20°C. |
| Reattività chimica | Amine |
| Reactive Moiety | Active Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester |
| Label or Dye | DyLight™ 755 |
| Label Type | DyLight Fluors |
| Product Line | DyLight |
| Emissione | 776 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- DyLight Reactive Dyes
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: DyLight Reactive Dyes