Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MX1 Mixer
Codice prodotto. 10726583 Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 U
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10726583
Marca: Applied Biosystems™ 15907
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Dynabeads™ MX1 Mixer
The Dynabeads™ MX1 Mixer combines Dynabeads™ MX Mixer Base (Cat. No. 159-02), Mixer Turret (Cat. No. 159-06), and 12-tube Mixing Head (Cat. No. 159-03). Designed for sample tubes ranging from 1.5 ml (microcentrifuge) to 1.7 mm diameter.
Dynabeads™ MX mixers provide continuous gentle motion to obtain optimal binding of Dynabeads™ with targets (e.g., cells, proteins, nucleic acids). Inter-changeable heads accommodate different tube sizes and sample volumes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Mixing Beads
Da utilizzare con Dynabeads™ Sample Mixers
Quantità 1 U
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.