Learn More
Cole Parmer Dynalon Cuvette Stand
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Polyethylene
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
Dynalon Cuvette Stand holds up to 12 standard-sized cuvettes
Accepts twelve 10-mm pathlength square cuvettes without obstructing tops. Polyethylene holder also stores cuvettes horizontally after use.
Specifica
Specifica
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Cuvette Stand |
| Monouso | Reusable |
| Materiale | Polyethylene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Standard Sized Cuvettes |
| Da utilizzare con (applicazione) | Holding 12 Standard Size Cuvettes |
| Forma | Rectangle |