Learn More
Abeba™ Dynamic 37310 Shoes
Codice prodotto. 15610848
Cambia vista
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. Size unitSize
15610848 44 1 paio
15620838 35 1 paio
15630838 36 1 paio
15640838 37 1 paio
15650838 38 1 paio
15660838 39 1 paio
15670838 40 1 paio
15680838 41 1 paio
15690838 42 1 paio
15600848 43 1 paio
15620848 45 1 paio
15630848 46 1 paio
15640848 47 1 paio
15650848 48 1 paio
14 options
Codice prodotto. 15610848
Marca: Abeba™ 37310/44
ESD dissipative shoe includes special respiration absorbing lining for the foot to breathe.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Smooth leather white
  • Slip resistance TPU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3574)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Colore White
Materiale Leather
Size 44
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Polyurethane
Stile 37310