Learn More
Abeba™ Dynamic 37360 Shoes
Codice prodotto. 15661008
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 15661008
Marca: Abeba™ 37360/41
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
ESD dissipative shoe includes special respiration absorbing lining for the foot to breathe.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Microfiber
  • White
  • Slip resistance TPU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3574)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap non-foldable, adjustable
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Colore White
Materiale Microfiber
Size 41
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Polyurethane
Stile 37360