Learn More
Abeba™ Dynamic 7335 Shoes
Codice prodotto. 15682718
Cambia vista
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
15682718 38 1 paio
15652718 35 1 paio
15662718 36 1 paio
15672718 37 1 paio
15692718 39 1 paio
15602728 40 1 paio
15612728 41 1 paio
15622728 42 1 paio
15632728 43 1 paio
15642728 44 1 paio
15652728 45 1 paio
15662728 46 1 paio
15672728 47 1 paio
15682728 48 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 15682718 Fornitore Abeba™ N. del fornitore 7335/38
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Special respiration absorbing lining allows the foot to breathe. Includes TPU sole with high slip resistance.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Microfiber
  • White/black
  • Slip resistance TPU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3574)
  • Sanitized treated
  • Antistatic
  • Heel strap non-foldable, adjustable
  • Seamless upper
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Colore White
Materiale Microfiber
Size 38
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Polyurethane
Stile 7335