Learn More
ABEBA™ Dynamic Flow White Occupational Sneakers O1
Codice prodotto. 17141595
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 17141595
Marca: ABEBA™ 7370/35
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Occupational sneakers with white perforated microfiber, replaceable Active MediFit insole, slip resistant TPU outsole
  • Breathable, lightweight, comfortable
  • Comply to EN ISO 20347: 2012, O1 SRC
  • Slip resistant TPU outsole
  • Good cushioning
  • Energy absorption in heel area
  • White perforated microfiber
  • Breathable lining with silver ions
  • Removable active Medifit insole
Specifica
Colore White
Materiale Perforated Microfiber
Size 35
Certifications/Compliance (Europe) Comply to EN ISO 20347: 2012 O1 SRC, ESD class climatic 1 according EN 61340
Sesso Women's
Ankle Style Sneakers
Waterproof No
Product Type O1 SRC